CDS012377
4-(5-bromothien-2-yl)butanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9BrO2S
Poids moléculaire :
249.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C8H9BrO2S/c9-7-5-4-6(12-7)2-1-3-8(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,10,11)
Clé InChI
FOXOELMEGCQMNO-UHFFFAOYSA-N