Key Documents
A50401
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-4,6-pyrimidinediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
Clé InChI
AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kollur Shiva Prasad et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(8) (2018-08-18)
In the present study, we describe the facile synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) and their nanostructures functionalized with 2-aminopyrimidine-4,6-diol (APD-AgNPs) for Hg2+ ion detection. The promising colorimetric response of APD-AgNPs to detect Hg2+ ions was visible with naked eyes and