CDS009362
5-(4-fluorophenyl)pyridine-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8FNO2
Poids moléculaire :
217.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cn1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8FNO2/c13-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(12(15)16)14-7-9/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
BVDMIKPXCXAARR-UHFFFAOYSA-N