BR705129
Wall mount for HandyStep® S
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PC
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 705129
Description générale
- For use with HandyStep® S
- Accessory
- Storage rack
- Holds pipetters
Informations légales
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG