Principaux documents
EP4981203009
Eppendorf® Multipette plus wall mounting device
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4981203009
Description générale
Self adhesive wall bracket to hold Eppendorf Varipette 4720 or Multipette plus. Not compatible with Eppendorf pipette holdar.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
EP4981203009-1EA