937347
(AdMPhos)PdCl2
Synonyme(s) :
1,1′-Bis(di-1-adamantylphosphino)ferrocene
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
brown
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
Cl[Pd]([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)([P](c8cccc8)(C9%10C[C@H]%11C[C@H](C[C@H](C%11)C%10)C9)C%12%13C[C@H]%14C[C@H](C[C@H](C%14)C%13)C%12)Cl.[Fe]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX)
Negishi coupling (Alkyl-ZnX)
Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2))
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable