Key Documents
912441
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsilyl)acetylene-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C9H22Si
Poids moléculaire :
184.36
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup