901642
Methoxy poly(ethylene glycol) KAT
PEG average Mn 10,000
Synonyme(s) :
KAT PEG 10k, mPEG KAT
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or solid
Poids mol.
PEG average Mn 10,000
PEG ~10,000 Da
Couleur
off-white to pale yellow
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable