Principaux documents
901170
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-13C3 potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3H4KO6P
Poids moléculaire :
209.11
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH2]=[13C]([13C](O)=O)OP(O)(O[K])=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable