Principaux documents
804940
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11BBrNO5
Poids moléculaire :
351.95
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrC1=CC=C2C(C=C([B-]3([N+](C4)(C)CC(O3)=O)OC4=O)O2)=C1
InChI
1S/C13H11BBrNO5/c1-16-6-12(17)20-14(16,21-13(18)7-16)11-5-8-4-9(15)2-3-10(8)19-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
ZNACQWWAWVGCRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester is a MIDA (N-methyliminodiacetic acid) protected boronate ester. Some of its unique features include air-stability, compatibility with common harsh synthetic reagents, solubility in various organic solvents and compatibility with silica-gel. These attributes makes it highly useful in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable