728985
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
68-73 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1cc(Cl)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
Clé InChI
GTTVSBCPMJQRSP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable