495239
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
Point d'ébullition
115-116 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C8H16OSi/c1-7-8(2,3)9-10(4,5)6/h1H,2-6H3
Clé InChI
JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F
Point d'éclair (°C)
20 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions