711535
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
3,4,5-Trimethoxyiodobenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
lumps
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
COc1cc(I)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11IO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves