Principaux documents
692689
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphine
95%
Synonyme(s) :
4-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Dicyclohexyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine, p-(Dicyclohexylphosphenyl)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
103-108 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H32NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h13-16,18-19H,3-12H2,1-2H3
Clé InChI
RKUHKZXJHGGGSK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalyst for cycloaddition reactions in the presence of rhodium-catalysts
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zanele H Phasha et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 1), o243-o243 (2012-01-20)
In the title mol-ecule, C(20)H(32)NPSe, the P atom has a distorted tetra-hedral environment resulting in an effective cone angle of 172°. Weak inter-molecular C-H⋯Se inter-actions are observed.
Articles
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling