690848
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
Arxada quality, 79.0-83.0% (calculated)
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
79.0-83.0% (calculated)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤0.05% dimethylamine
Couleur
APHA: ≤350
Chaîne SMILES
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup