Principaux documents
689238
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥97%
Synonyme(s) :
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4BrF3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.02
Beilstein:
2329910
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥97%
≥97.0% (GC)
Niveau de qualité
Essai
≥97%
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.504
Densité
1.637 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter