Key Documents
686379
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Synonyme(s) :
(4-Carboxyphenylethynyl)trimethylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
154-158 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable