655546
1,6-Bis(p-carboxyphenoxy)hexane
90%
Synonyme(s) :
CPH
About This Item
Produits recommandés
Essai
90%
Forme
solid
Pf
278-290 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C20H22O6/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
FQJXYULOQZUKBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves