Principaux documents
651370
Sigma-Aldrich
Uridine-13C9,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
UMP-13C9,15N2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C9H1115N2Na2O9P
Poids moléculaire :
379.07
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+11
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]([13CH]=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C@@](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable