648302
Fmoc-Trp-OH-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
L-Tryptophan-15N2, α−N−Fmoc derivative
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
Clé InChI
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable