Principaux documents
643572
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-2-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.419
pb
139-141 °C
Densité
1.275 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h1-4H
Clé InChI
ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Malcolm E Tessensohn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(16), 2250-2257 (2017-06-14)
The voltammetric behavior of 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenediamine was found to be able to differentiate the hydrogen acceptor abilities of electroinactive pyridine compounds in acetonitrile. Weak and strong hydrogen acceptors were distinguished through the onset of a third oxidation process that came about