Principaux documents
614785
Sigma-Aldrich
Benzyl-α,α-d2 chloride
98 atom % D
Synonyme(s) :
α-Chlorotoluene-α,α−d2
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD2Cl
Poids moléculaire :
128.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
pb
177-181 °C (lit.)
Pf
-43 °C (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
ClC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-NCYHJHSESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Heart,forestomach, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :