Key Documents
604151
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C6Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Point d'ébullition
269-271 °C (lit.)
Pf
6-12 °C (lit.)
Densité
1.423 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl[13C](=O)c1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
Clé InChI
FYXKZNLBZKRYSS-BFGUONQLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.