Key Documents
587680
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic acid-1-13C, L-Glutamic acid-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)2CH(NH-Boc)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
110 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i8+1
Clé InChI
AQTUACKQXJNHFQ-DWNZYCRPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable