Principaux documents
536326
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzoic hydrazide
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
139-143 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
hydrazine
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable