Principaux documents
516317
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
98%
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
pb
243 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Kimball S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)