Key Documents
487074
Sigma-Aldrich
Toluene-α, α, α-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl-d3-benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C