Principaux documents
478962
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is also known as p-bromobenzaldehyde dimethyl acetal. It is employed during chemical decomposition of pladienolide D to benzylidene acetal.
Application
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 4-ethynylbenzaldehyde diethylacetal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Total synthesis of the potent antitumor macrolides pladienolide B and D.
Kanada RM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(23), 4350-4355 (2007)
X-ray crystal structures and conformational analysis of cyclic acetals derived from tartaric acid and rigid spacer units.
Ei?mann D, et al.
Structural Chemistry, 23(4), 1131-1142 (2012)