427055
N-Boc-pyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-aryl-N-boc-pyrrolidines
- scalemic 2-pyrrolidinylcuprates
- 2-alkenyl-N-Boc-pyrrolidines
- 1-deoxycastanospermine
- methylphenidate analogues
- (+)-elaeokanine A
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter