359440
Methyl (methylthio)acetate
98%
Synonyme(s) :
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
pb
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter