Principaux documents
327522
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-4′-chlorodiphenylamine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4NHC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
117-119 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H11ClN2/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8,15H,14H2
Clé InChI
WEUBIWJPIRTWDF-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine (2-Amino-4′-chlorodiphenylamine) was used in preparation of N-(p-chloro)phenylbenzimidazolin-2-one and monoaminophenazine dyes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Studies on benzimidazoles. Part VII. Kinetics and mechanism of the reaction of thiophenoxydehalogenation of NN'-disubstituted 2-chlorobenzimidazolium perchlorates
Dembech P, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 557-560 (1971)