302546
Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
Point d'ébullition
35-37 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densité
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
Clé InChI
CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter