295507
Chloromethane
≥99.5%
Synonyme(s) :
Methyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.74 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3796 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
1169 °F
Limite d'explosivité
19 %
Point d'ébullition
−24.2 °C (lit.)
Pf
−97 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 5.32 g/L at 25 °C
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Gas 1B - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Urogenital tract
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis