237035
Toluène-d8
"100%", 99.96 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.96 atom % D
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Conditionnement
pk of 10 × 0.5 mL
Technique(s)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C (lit.)
Pf
-84 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup