218758
1-Chloro-3-nitrobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
pb
236 °C (lit.)
Pf
43-47 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble (hot)(lit.)
alcohol: very slightly soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
glacial acetic acid: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F
Point d'éclair (°C)
124 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves