Principaux documents
16638
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyl alcohol
≥97.0%
Synonyme(s) :
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H11F13O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C15H11F13O/c16-10(17,6-5-8-1-3-9(7-29)4-2-8)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h1-4,29H,5-7H2
Clé InChI
ZLZILVFJEAYPNQ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable