16006
SP Brij® S2 MBAL
main component: diethylene glycol octadecyl ether
Synonyme(s) :
Brij® S2, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (2) stearyl ether
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Poids mol.
358.60 g/mol
Technique(s)
protein quantification: suitable
Pf
44-45 °C (lit.)
HLB
4.9
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Clé InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable