106887
Ferrocenecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
(Carboxycyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, Carboxyferrocene, Carboxylferrocene, Cyclopentadienecarboxylic acid, Ferrocenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;
Clé InChI
VUJLGCHOGQEAED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable