Zellzählung & Gesundheitsanalyse
Die Zellen in der Kultur müssen gezählt werden, um die Verdopplungszeit zu überwachen und um sie vor Experimenten oder Herstellungsprozessen zu quantifizieren. Kultivierte Zellen müssen routinemäßig nicht nur auf ihre Proliferation, sondern auch auf ihre Viabilität, Zytotoxizität und andere Merkmale der Zellgesundheit überwacht werden. Die Wahl des Assays hängt von der Art der Zellen in der Kultur, der Anwendung der Studie und dem gewünschten Durchsatz ab. Es ist von entscheidender Bedeutung, kultivierte Zellen zu quantifizieren oder zu zählen, bevor sie subkultiviert oder für Transfektionen, genomische Studien, Kryokonservierung oder andere Manipulationen downstream verwendet werden.
Zugehörige technische Artikel
- Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
- Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
- Using the 40 µm aperture sensor, the Scepter cell counter can accurately and precisely count a broad range of cell types, including small cells such as PBMC and red blood cells.
- Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
- Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
- Alle anzeigen (24)
Zugehörige Protokolle
- MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
- Perform colorimetric assays for nonradioactive quantification of cellular proliferation, viability, and cytotoxicity for adherent or suspension cells cultured in 96-well microplates.
- WST-1 assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for WST-1 reagent preparation and examples of applications. Frequently asked questions and troubleshooting guide for WST-1 assay.
- The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
- In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein Protocol & Troubleshooting
- Alle anzeigen (11)
Manuelle Zellzählung
Zellzählkammern wie das Hämozytometer mit Gittern von Neubauer sind gängige Geräte für die manuelle/visuelle Zellzählung. Ein kleines Aliquot der Zellsuspension wird in die Kammer einer mit einem Gitter versehenen, präzisionsgeschliffenen Glasvorrichtung gegeben, wo es sich durch Kapillarwirkung über das geätzte Gitter verteilt. Die Zellen werden unter dem Mikroskop sichtbar gemacht und mit einem Handzähler gezählt. Das vordefinierte Volumen der Kammer und das Gittersystem werden zur Berechnung der Zellkonzentration verwendet. Es gibt bildgebende Systeme, durch die der Zählprozess automatisiert wird.
Automatische Zellzählung
In vielen Geräten zur automatischen Zellzählung werden die gleichen Farbstoffe und Prinzipien für die visuelle Zählung wie in der Hämozytometrie verwandt. Im Gegensatz zu automatischen Zellzählern, die sich auf die Objekterkennung stützen, haben Geräte, die auf dem Coulter-Prinzip basieren, aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Präzision an Popularität gewonnen. Coulter-Zähler pumpen Zellsuspensionen durch einen Sensor, der die Zellen anhand einer Änderung des elektrischen Widerstands erkennt. Dadurch wird eine zuverlässigere Erkennung von Zellen, selbst von kleinen Zellen, und eine hochpräzise Zellzählung möglich. Tragbare Handgeräte (die einer Pipette ähneln), ermöglichen die direkte Zellzählung unter der Zellkulturhaube.
Zellviabilitätsassays
DNA-Synthese: Die Überwachung der aktiven DNA-Synthese in Zellen ist die Grundlage für einige Zellproliferationsassays. Die DNA-Replikation kann durch den Einbau modifizierter Nukleoside gemessen werden, wie z. B. radioaktives 3H-Thymidin oder nicht-radioaktives Bromdesoxyuridin (BrdU), das mit einem Antikörper nachgewiesen wird.
Stoffwechselaktivität: Kalorimetrische Assays, mit denen die Stoffwechselaktivität gemessen wird, eignen sich für die Analyse von Zellproliferation, Zellviabilität und Zytotoxizität. Die Reduktion von Tetrazoliumsalzen wie MTT, XTT und WST-1 zu farbigen Formazanverbindungen erfolgt nur in stoffwechselaktiven Zellen. Das Vorhandensein von ATP ist ebenfalls ein Indikator für Stoffwechselaktivität. Beim Leuchtkäfer-Luciferase-Reporterassay wird ATP, das von sich teilenden Zellen produziert wird, zur Oxidation von D-Luciferin verwendet, das ein biolumineszentes Licht als Messwert erzeugt.
Ausschluss durch Farbstoffe: Die Trypanblau-Färbung wird üblicherweise zur Zählung lebensfähiger Zellen verwendet. Diese Methode beruht auf dem Prinzip, dass lebende Zellen den Farbstoff nicht aufnehmen, während tote Zellen den Farbstoff aufnehmen und unter dem Mikroskop blau erscheinen.
Fluoreszierende Zellviabilitätsassays: Die 5(6)-Carboxyfluorescein-Diacetat-N-Succinimidylester (CFSE)-Markierung ist ein beliebtes Verfahren zur Messung der Anzahl der abgeschlossenen Zellteilungszyklen in einer Zellpopulation. Ein anderer membranpermeabler Farbstoff, Calcein-AM, ist selbst nicht fluoreszierend, gibt aber eine starke grüne Fluoreszenz ab, sobald er in einer viablen Zelle hydrolysiert wird. Im Gegensatz dazu kann der Kernfarbstoff Propidiumiodid (PI) den Kern nur erreichen, wenn er die beschädigte Membran toter Zellen passiert. Da sowohl Calcein als auch PI-DNA mit 490 nm Licht angeregt werden können, ist ein gleichzeitiges Monitoring von lebenden und toten Zellen mit einem Fluoreszenzmikroskop mit Einzelanregung möglich.