Harnstoff-/Carbamat-/Triazin-/Anilin-Pestizide
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] water
flow rate
2 mL/min
column temp.
20 °C
detector
UV, 214 nm