HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase
[A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm
injection
15 μL
sample
glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Glutethimide enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
Sonstige Hinweise
Glutethimide is used to treat insomnia.