Merck
HPLC Analysis of Fluoxetine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
HPLC Analysis of Fluoxetine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® CHIROBIOTIC® V2 chirale HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Fluoxetin -hydrochlorid
solid
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm