Merck
HPLC Analysis of Fenoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Fenoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® CHIROBIOTIC® V Chirale HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Fenoprofen Calciumsalz Hydrat
analytical standard, for drug analysis
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 215 nm