GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
70 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
inj. temp.
250 °C
sample
peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Elution order reversal on CHIRALDEX B-TA.