GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ A-TA
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven
65 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol