Merck
Edelgas
Edelgas suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Carboxen®-1010 PLOT Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
CONDITIONS
column
Carboxen-1010 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25467)
oven
35 °C (6 min), 24 °C/min to 225 °C
detector
TCD
carrier gas
helium, 3 mL/min. @ 35 °C
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany