Merck
HomeProdukteChemie & BiochemikalienBiochemikalienLipide für Therapeutika und Forschung
Lipide für Therapeutika und Forschung
Abstrakte Abbildung der hydrophoben Schwänze eines Lipids, die nach innen weisen, und der polaren Kopfgruppen, die nach außen weisen und eine Zellmembran bilden.
Lipide und deren Stoffwechsel spielen eine wichtige Rolle in der Physiologie von Zellen, Geweben und Organen. Lipide sind eine diverse Gruppe hydrophober oder amphiphiler Verbindungen, die in nicht-polaren organischen Lösungsmitteln löslich und in Wasser unlöslich sind. Es gibt acht Hauptkategorien von Lipiden, die auf ihren physikalischen Eigenschaften wie Löslichkeit und Polarität basiert sind: Fettsäuren und Acyle, Glycerolipide, Glycerophospholipide (GPL), Sphingolipide, Sterollipide, Prenollipide, Saccharolipide und Polyketide. Diese Moleküle verleihen Zellmembranen Struktur, speichern Energie und sind unentbehrlich für die Zellsignalgebung und Regulierung von Zellfunktionen.
Viele vererbte Stoffwechselkrankheiten werden durch Defekte im Lipidstoffwechsel verursacht. Lipidstoffwechselstörungen resultieren oftmals aus einer schädlichen Ansammlung ungewöhnlicher Lipide im Blut und Gewebe betroffener Patienten und können zu Zellschäden führen. Die korrekte Identifizierung dieser Lipide ist unerlässlich für die korrekte Diagnose und Behandlung. Die Lipidomik-Forschung, ein Teilgebiet der Metabolomik, befasst sich mit der Profilerstellung, Identifizierung und Quantifizierung von Lipiden innerhalb eines biologischen Systems sowie deren Wechselwirkungen mit anderen zellulären Bestandteilen.
Mit unserem breiten Angebot an Lipiden werden vielversprechende therapeutische Ansätze entwickelt. Wir unterstützen rasche Fortschritte in der Erforschung der Stoffwechselwege und Lipidanwendungen über alle Arbeitsabläufe der Lipidomik, von der Probenentnahme, -lagerung und -extraktion bis hin zur analytischen Kalibrierung, Analyse und Datenverarbeitung. Browsen Sie durch unser umfassenden Angebot an Steroiden, Prostaglandinen, gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und Ölen.
Lipide in der Zellkultur
Lipide wie Cholesterin können zur Ergänzung von Zellkulturmedien verwendet werden, wenn Bestandteile tierischen Ursprungs vermieden werden müssen. Mit Methyl-beta-Cyclodextrin formuliertes Cholesterin weist eine verbesserte Wasserlöslichkeit auf, eine Eigenschaft, die für die Aufnahme von Cholesterin als Medium-Supplement erforderlich ist. Wir sind der einzige kommerzielle Anbieter von synthetischem Cholesterin und bieten auch ein Gemisch aus Fettsäuren zur Optimierung des Wachstums von CHO-Zellen in serumfreiem Medium an.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Weitere Produktinformationen