Wichtige Dokumente
V900919
Amphotericin B aus Streptomyces sp.
suitable for cell culture, Vetec™, BioReagent
Synonym(e):
Amphotericin B aus Streptomyces sp., Fungizon
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Amphotericin B aus Streptomyces sp., Vetec™, reagent grade, BioReagent, suitable for cell culture, ~80%
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Vetec™
Assay
~80%
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
yeast
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChIKey
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?