Wichtige Dokumente
V900881
Poly(ethylenglykol)
Vetec™, reagent grade, average Mn 6,000 Da
Synonym(e):
PEG
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Mol-Gew.
average Mn 6,000 Da
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?