Wichtige Dokumente
V800450
Zinkoxid
LR, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
powder
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.05%
SMILES String
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChIKey
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable